Documenti fondamentali
257931
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butene
95%
Sinonimo/i:
α-Isoamylene, 2-Methyl-3-butene, 3,3-Dimethylpropene, 3-Methyl-1-butene, Isopropylethene, Isopropylethylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.13
Beilstein:
505980
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
14.97 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. ebollizione
20 °C (lit.)
Punto di fusione
−168.5-−168 °C (lit.)
Densità
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO has been investigated. Polymerization of 3-methyl-1-butene in the presence of homogeneous metallocene catalyst (co-catalyst methylalumoxane) has been investigated.
Applicazioni
3-Methyl-1-butene has been used in asymmetric total synthesis of (−)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells.
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-70.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)