Documenti fondamentali
8.21068
Sigma-Aldrich
Squalene
for synthesis
Sinonimo/i:
Squalene, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
203-826-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Viscosità cinematica
22.9 cSt(20 °C)
P. ebollizione
335 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >200 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Lanosterol ≥93%, powder
Sigma-Aldrich
L5768
Lanosterol
(±)-α-tocoferolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
(±)-α-tocoferolo
(±)-α-tocoferolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1031
(±)-α-tocoferolo
Linalool 97%
Sigma-Aldrich
L2602
Linalool
(±)-α-tocoferolo analytical standard
Supelco
47783
(±)-α-tocoferolo
Colesterolo Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterolo