Documenti fondamentali
8.05890
Sigma-Aldrich
Mesitylene
Technipur®, for synthesis
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H3(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Beilstein:
906806
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
2.8 hPa ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
1022 °F
Limite di esplosione
0.88-6.1 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
163-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Mesitylene is a methyl-substituted benzene hydrocarbon, a specialty solvent used for research and industrial applications. Derivatives of mesitylene are used as colorant precursors to prepare organic dye intermediates such as 2,4,6-trimethylaniline.
Applicazioni
  • Mesitylene is used as a:
  • building block to manufacture antioxidants, plasticizers, rubber, adhesives, etc.
  • ligand in organometallic reactions
  • developer for photo patternable silicones
  • precursor to prepare a variety of fine chemicals
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C