S3626
Squalene
≥98%, liquid
Sinonimo/i:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Colore
light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
285 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard for lipid identification and quantification
- in the isolation of macrophages for parasite incubation
- as a standard for the quantification of squalene in squalene analysis of oil samples
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
Dietary Terpenes