Documenti fondamentali
700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Descrizione
8,24-lanostadien-3β-ol
Saggio
>95% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene. It is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.
Azioni biochim/fisiol
Lanosterol blocks cataract formation, inhibits lens opacity and reverses crystalline aggregation.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 2018 (2018)
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 44(9), 495-496 (2010)