18692
Lupeol
analytical standard
Sinonimo/i:
β-Viscol, 20(29)-Lupen-3β-ol, 3β-Hydroxy-20(29)-lupene, Clerodol, Fagarasterol, Lupenol, Monogynol B
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C12CCC3C4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@]4([H])CCC3(C)[C@]1(C)CCC5(C)CC[C@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
MQYXUWHLBZFQQO-QGTGJCAVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?