Documenti fondamentali
ARK2140
SAFC
Squalene
redistilled, from animal
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116011
Origine biologica
animal
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)