Key Documents
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
Sinonimo/i:
Lithium methyl, MeLi
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
180 °C (Information refers to the main component.)
Limite di esplosione
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
P. eboll.
34.6 °C (Information refers to the main component.)
Temp. transizione
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
Densità
0.7 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
(5% solution in diethylether) for synthesis
Risultati analitici
Assay (total alcalinity)4.5 - 5.5 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - Information refers to the main component.