Documenti fondamentali
8.20465
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Dihexylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
205-588-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.05 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
250 °C
Potenza
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.7-5.9 % (v/v)
pH
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
P. eboll.
236 °C/1013 mbar
Punto di fusione
3 °C
Temp. transizione
flash point 103 °C
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup