8.02948
Dicyclohexylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Dicyclohexylamine, DCHA
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Limite di esplosione
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
-0.1 °C
Temp. transizione
flash point 105 °C
Solubilità
1 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup