Documenti fondamentali
264970
Sigma-Aldrich
Didecylamine
95%
Sinonimo/i:
N,N-Didecylamine, N-Decyl-1-decanamine, N-Decyldecanamine
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)9]2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.56
Beilstein:
1763492
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
179-180 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Dihexylamine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20465
Dihexylamine
1-Chlorodecane 98%
Sigma-Aldrich
C32909
1-Chlorodecane
Dodecylamine ≥99%
Sigma-Aldrich
325163
Dodecylamine
Tridecylamine 98%
Sigma-Aldrich
T58009
Tridecylamine
esadecilammina 98%
Sigma-Aldrich
445312
esadecilammina
David P Long et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(49), 15303-15310 (2007-11-14)
We compare the low-temperature electron transport properties of alkyl monolayers which utilize different attachment strategies to gold. Inelastic electron tunneling spectroscopy (IETS) and current-voltage analysis were performed on molecular junctions incorporating alkyl-dithiocarbamate and alkanethiolate self-assembled monolayers of similar length. Alkyl-dithiocarbamate
Dithiocarbamate-protected ruthenium nanoparticles: synthesis, spectroscopy, electrochemistry and STM studies.
Chen W, et al.
Electrochimica Acta, 53(3), 1150-1156 (2007)
Investigation into extraction of metal ion complexes with 1-phenyl-3-amino-5-pyrazolone-4-dithiocarboxylic acid.
Rudzit GP and Baltagalve IV.
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim, 6, 719-723 (1987)