36784
Didodecylamine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Di-n-dodecylamine, Dilaurylamine, N,N-Didodecylamine, N-Dodecyl-1-dodecanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
45-49 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3
MJCJUDJQDGGKOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to promote the crystal growth of 2D nanosheets of GdOCl with approximately square cross sections
- to investigate the effect of alkyl chain length of amine on phase transfer of aqueous synthesized gold nanoparticles (AuNPs) from water to toluene
- in the preparation of novel class of liquid crystalline complexes, by the interaction of copper nitrate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)