460958
N-Methyldodecylamine
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. eboll.
200 °C (lit.)
Densità
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3
OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter