Key Documents
8.18709
Sigma-Aldrich
Glicerolo
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-289-5
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Potenza
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.6-11.3 % (v/v)
tecniche
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 199 °C
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Glicerolo ReagentPlus&#174;, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
G7757
Glicerolo
Glicerolo analytical standard
Supelco
77067
Glicerolo
Glicerolo puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49770
Glicerolo
Glicerolo 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerolo