Key Documents
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Sinonimo/i:
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
209-967-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
167-170 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3