Key Documents
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H32O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
220-941-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
98-99 °C/2.7 hPa
Punto di fusione
-75.5 °C
Temp. transizione
flash point 109 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup