333859
tetra-etil ortosilicato
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Estere tetraetilico dell’acido ortosilicico, TEOS, tetra-etossi-silano
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.