Documenti fondamentali
8.07490
Sigma-Aldrich
Poli(etilenglicole)
4000, for synthesis
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111021
Numero indice EU:
500-038-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>320 °C (DIN 51794)
Potenza
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
53-58 °C
Temp. transizione
flash point 270 °C
Solubilità
500 g/L
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polyethylene glycol 4000 for synthesis. CAS No. 25322-68-3, EC Number 500-038-2.
Risultati analitici
Hydroxyl value: 25 - 32
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Average molecular mass: 3500 - 4500
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup