8.07488
Poli(etilenglicole)
1000, for synthesis
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
33-40 °C
Temp. transizione
flash point 260 °C
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Hydroxyl value: 107 - 118
Average molecular mass: 950 - 1050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup