Documenti fondamentali
8.07103
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetylacetonate
≥98% (ICP)
Sinonimo/i:
Palladium(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)palladium(II), Bis(2,4-pentanedionato) palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O4Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
237-859-8
Saggio
≥98% (ICP)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2