8.06086
α-Methylstyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinonimo/i:
α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2.9 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
445 °C
Potenza
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.9-6.6 % (v/v)
pH
5-6 (500 g/L in H2O)
P. eboll.
164 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-23 °C
Temp. transizione
flash point 40 °C (DIN 51758)
Solubilità
560 mg/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup