Key Documents
224340
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzofuran
96%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-benzofuran, 2-Methylbenzo[b]furan, 2-Methylcumarone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
2165
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. eboll.
197-198 °C (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylbenzofuran can be used as a reactant to synthesize enol derivatives via catalytic oxidation by hydrogen peroxide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Xichao Chen et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(11), 2313-2323 (2014-02-21)
Taste and odor (T&O) problems in drinking water frequently occur because of many compounds present in the water, of which trans-1,10-dimethyl-trans-9-decalol (geosmin) and 2-methylisoborneol (MIB) are well-known. In this study, a fast and effective method was established for simultaneous determination