Documenti fondamentali
8.02400
Sigma-Aldrich
3-Bromotoluene
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Bromotoluene
About This Item
Formula condensata:
3-(Br)C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
209-702-3
Tensione di vapore
2.04 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point 60 °C
Densità
1.405 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.405 - 1.415
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C