Documenti fondamentali
799254
Sigma-Aldrich
Sodium Glycolate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Glycolic-1-13C acid sodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CCH3NaO3
Peso molecolare:
99.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][13C](CO)=O.[Na+]
InChI
1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
VILMUCRZVVVJCA-CGOMOMTCSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)