8.01668
2-Bromopropane
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
224 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Limite di esplosione
4.6 % (v/v)
P. ebollizione
59-60 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 19 °C
Densità
1.31 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrC(C)C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup