Documenti fondamentali
8.01667
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromopropane, Propyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-445-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
146 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
490 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
3.4-9.1 % (v/v)
P. ebollizione
71 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108 °C
Temp. transizione
flash point -10 °C
Solubilità
2.5 g/L
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCCC
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup