Documenti fondamentali
491357
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-2-d1
98 atom % D
Sinonimo/i:
Isopropyl-2-d1 bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CDBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4252 (lit.)
P. ebollizione
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−89 °C (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)