535141-M
Protease Inhibitor Cocktail V
Animal-Free, lyophilized, for the inhibition of serine and cysteine proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free, The Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3