5.30613
IRAP Inhibitor, HFI-419
Sinonimo/i:
IRAP Inhibitor, HFI-419, (±)-Ethyl-2-acetamido-7-hydroxy-4-(pyridin-3-yl)-4H-chromene-3-carboxylate, HFI419, Insulin-Regulated Aminopeptidase Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(OC2=C(C1C3=CN=CC=C3)C=CC(=C2)O)NC(=O)C
InChI
1S/C19H18N2O5/c1-3-25-19(24)17-16(12-5-4-8-20-10-12)14-7-6-13(23)9-15(14)26-18(17)21-11(2)22/h4-10,16,23H,3H2,1-2H3,(H,21,22)
GGBHINRNYAAYMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IRAP
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Albiston, A.L., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.164, 37.
Albiston, A.L., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 600.
Albiston, A.L., et al. 2008. FASEB J.22, 4209.
WGK 3