124011
Akt Inhibitor IV
The Akt Inhibitor IV, also referenced under CAS 681281-88-9, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Akt Inhibitor IV
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C31H27N4S.HI/c1-3-34-28-22-23(31-32-26-16-10-11-17-29(26)36-31)18-19-27(28)35(25-14-8-5-9-15-25)30(34)20-21-33(2)24-12-6-4-7-13-24;/h4-22H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
NAYRELMNTQSBIN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Akt
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
AldeRed™ 588-A is a red fluorescent live cell probe that detects ALDH activity used to identify cancer stem cells and progenitor cells in culture.