L9908
LY-294,002 hydrochloride
from microbial (Staphylococcus roseus), ≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor
Sinonimo/i:
2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-1(4H)-benzopyran-4-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LY-294,002 hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Origine biologica
microbial (Staphylococcus roseus)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C(Oc2c1cccc2-c3ccccc3)N4CCOCC4
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- phosphoinositide 3-kinase (PI3K) in human lung cancer cell line
- autophagy in mesenchymal stem cells (MSCs).
- serine/threonine-specific protein kinase (AKT) signaling in fibroblasts and cardiac cells.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.