12-338
Wortmannina, (inibitore della PI3 chinasi)
The Wortmannin, (PI3 Kinase inhibitor) controls the biological activity of PI3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Wortmannin, un metabolita fungino, è un inibitore irreversibile della fosfatidilinositolo 3 chinasi (PI3 chinasi), permeabile alle cellule, con un IC50 di 5nM. Inibisce l'attività catalitica della PI3-chinasi senza però influenzare gli eventi di segnalazione a monte come l'attività tirosin-chinasica del recettore dell'insulina. A concentrazioni cento volte superiori rispetto a quelle richieste per inibire la Pi3-chinasi, Wortmannin inibisce anche le attività della chinasi della catena leggera della miosina e della PI4-chinasi.
Azioni biochim/fisiol
Proteina target: PI3Kγ
Sotto-famiglia target: PI3K/PI4K
Tipo di inibitore: chinasi
Qualità
Testato di routine mediante saggio di attività chinasica.
Purezza: ≥95% mediante HPLC.
Formula molecolare: C23H24O8
Peso molecolare: 428,4
Purezza: ≥95% mediante HPLC.
Formula molecolare: C23H24O8
Peso molecolare: 428,4
Stato fisico
1 mg di polvere liofilizzata confezionata in atmosfera modificata (gas inerte). Polvere da bianca a biancastra.
Stoccaggio e stabilità
Tenere al riparo dalla luce. Stabile per 2 anni a -20 °C. Dopo la ricostituzione suddividere in aliquote e conservare a -20°C. Le soluzioni madre in DMSO/etanolo sono stabili per 1- 3 mesi a -20°C.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Wortmannin inhibits mitogen-activated protein kinase activation induced by platelet-activating factor in guinea pig neutrophils.
Ferby, I M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 269, 30485-30488 (1994)
Essential role of phosphatidylinositol 3-kinase in insulin-induced glucose transport and antilipolysis in rat adipocytes. Studies with a selective inhibitor wortmannin
Okada, T, et al
The Journal of Biological Chemistry, 269, 3568-3573 (1994)
Wortmannin, a specific inhibitor of phosphatidylinositol-3 kinase, blocks osteoclastic bone resorption.
Nakamura, I, et al.
Febs Letters, 361, 79-84 (1995)
M J Cross et al.
The Journal of biological chemistry, 270(43), 25352-25355 (1995-10-27)
Wortmannin and its structural analogue demethoxyviridin (DMV) have been reported to be specific inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinase activity. Here we report that these compounds are not as selective as assumed and demonstrate inhibition of bombesin-stimulated phospholipase A2 activity by both
Platelet-derived growth factor-induced phosphatidylinositol 3-kinase activation mediates actin rearrangements in fibroblasts.
Wymann, M and Arcaro, A
The Biochemical Journal, 298 Pt 3, 517-520 (1994)