681675
Wortmannin
≥98% (HPLC), solid, PI3-kinase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Wortmannin, KY 12420, MLCK Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Wortmannin, Wortmannin, CAS 19545-26-7, is a cell-permeable, potent, selective, and irreversible inhibitor of PI3-Kinase (IC₅₀ = 5 nM). Does not affect any upstream signaling events.
Descrizione
Merck USA index - 14, 10053
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c3c(c1)C(=O)O[C@@H]([C@@]3(C4=C([C@H]5[C@](C[C@H]4OC(=O)C)(C(=O)CC5)C)C2=O)C)COC
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
phosphatidylinositol-3-kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Nakamura, I., et al. 1995. FEBS Lett. 361, 79.
Ferby, I.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 30485.
Okada, T., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 3568.
Wymann, M.P. and Arcaro, A. 1994. Biochem. J.298, 517.
Arcaro, A. and Wymann, M.P. 1993. Biochem. J.296, 297.
Nakanishi, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 2157.
Bonser, R.W., et al. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1237.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3