5.09306
Late Endosome Trafficking Inhibitor, EGA
Sinonimo/i:
Late Endosome Trafficking Inhibitor, EGA, 4-Bromobenzaldehyde-N-(2,6-dimethylphenyl)semicarbazone, ( E)-2-(4-Bromobenzylidene)-N-(2,6-dimethylphenyl)hydrazinecarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
host-membrane trafficking
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3