Documenti fondamentali
5.00936
SAFC
Vitamina D₃ (colecalciferolo) crist. (1 g = 40 Mio U.I.)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Vitamina D₃ (colecalciferolo) crist. (1 g = 40 Mio U.I.)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352401
Numero indice EU:
200-673-2
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Punto di fusione
82-87 °C
Solubilità
<0.1 g/L
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC\2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-FVUVGDFOSA-N
Descrizione generale
Offriamo un′ampia gamma di materie prime, solventi e reagenti essenziali di elevata qualità, accompagnati dalla documentazione e dalla competenza necessarie per soddisfare anche i requisiti normativi più severi Oltre a un esauriente assortimento di prodotti, siamo in grado di fornire anche servizi di produzione su misura, per soddisfare esattamente le esigenze dei nostri clienti. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il nostro portfolio SAFC® di prodotti di alta qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica viene sottoposto a severe ed attente procedure di controllo di qualità e viene prodotto nel rispetto delle norme cGMP pertinenti.
Applicazioni
La vitamina D3 trova impiego nella nutrizione clinica per il trattamento di carenze di vitamina D3 e come agente per la cura della pelle. La vitamina D3 Emprove® Essential è adatta per applicazioni farmaceutiche.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7