Documenti fondamentali
4.80763
SAFC
Sodium hydroxide solution
8 M, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352305
Nome del prodotto
Sodium hydroxide solution 8 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
EMPROVE® EXPERT
Risultati analitici
Assay (acidimetric,NaOH)7.9 - 8.1 mol/l
Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %
Chloride (Cl)≤ 50 ppm
Sulfate (SO₄)≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium)≤ 10 ppm
Fe (Iron)≤ 3 ppm
Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production process Filtered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3