Key Documents
1.37041
SAFC
Idrossido di sodio
5 M in solution, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Concentrazione
5 M in solution
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Suitable for cleaning in place
Applicazioni
Cleaning in place solution for resin and filters
Caratteristiche e vantaggi
This is one out of many other high quality GMP cleaning solution for the biomanufacturing process.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1