420127
Jasplakinolide
from Jaspis johnstoni, ≥90% (HPLC), liquid, Actin polymerization promotor, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni, InSolution, ≥90%, 1 mM in DMSO, mammablian cell mitosis inhibitor, potent inducer of actin polymerization and stabilization
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
F-actin
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem.274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)