250255-M
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, CAS 22144-77-0, is a fungal toxin that is about 10-fold more potent than cytochalasin B in inhibiting actin filament function. Blocks cytoplasmic division.
Sinonimo/i:
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 2 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Actin filament function
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Blankson, H., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995. Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994. Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994. Am. J. Physiol. 267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972. Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971. J. Antibiot. 24, 722.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3