250233
Cytochalasin B
from Helminthosporium dematioideum, ≥98% (HPLC), solid, cell-permeable fungal toxin, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum
About This Item
product name
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum, Cell-permeable fungal toxin.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocking the formation of contractile microfilaments
Avvertenza
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Theodoropoulos, P.A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 1875.
Benya, P.D., and Padilla, S.R. 1993. Exp. Cell Res. 204, 268.
Cairns, M.T., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 8176.
Nowak, D. 1990. Biomed. Biochim. Acta49, 353.
Wang, F., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 543.
Edwards, S.W., and Lloyd, D. 1988. FEBS Lett.227, 39.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3