420107-M
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
A cell-permeable F-actin probe.
Sinonimo/i:
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni - CAS 102396-24-7 - Calbiochem
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22+,23-,24-,30+,31+/m0/s1
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inducer of actin polymerization and stabilization in vitro
Attenzione
Altre note
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
WGK 3