100068
17-AAG
according to ISO 10272, A less toxic, potent, synthetic derivative of the ansamycin benzoquinone antibiotic Geldanamycin, Streptomyces hygroscopicus., GranuCult® prime
Sinonimo/i:
17-AAG, NSC-330507, 17-AG, 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 17-Allylaminogeldanamycin
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 10272
Livello qualitativo
Nome Commerciale
GranuCult® prime
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
medium granules (dehydrated (DCM))
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
GranuCult®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
purple
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
Listeria spp.
InChI
1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9+,18-10-,20-15+/t17-,19-,24-,25-,27+,29-/m1/s1
AYUNIORJHRXIBJ-CQFHKJEWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Hsp90
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Clarke, P.A., et al. 2002. Oncogene19, 4125.
Clarke, P.A., et al. 2000. Oncogene19, 4125.
Schulte, T.W., and Neckers, L.M. 1998. Cancer Chemother. Pharmacol.42, 273.
Schnur, R.C., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 3806.