420104
JAK3 Inhibitor II
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JAK3 Inhibitor II, 4-[(3ʹ-Bromo-4ʹ-hydroxyphenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P154
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1c(ccc(c1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC)O
InChI
1S/C16H14BrN3O3/c1-22-14-6-10-12(7-15(14)23-2)18-8-19-16(10)20-9-3-4-13(21)11(17)5-9/h3-8,21H,1-2H3,(H,18,19,20)
CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
JAK-3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin Cancer Res.4, 2463.
WGK 3