420099
JAK Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid, JAK inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
JAK Inhibitor I, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluoro-3,6-dihydro-7H-benz[h]-imidaz[4,5-f]isoquinolin-7-one, Pyridone 6, P6, DBI, JAK1 Inhibitor I, JAK2 Inhibitor I, JAK3 Inhibitor X
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
JAK Inhibitor I, JAK Inhibitor I, CAS 457081-03-7, is a potent, reversible, cell-permeable, and ATP-competitive inhibitor of JAK 1 (IC₅₀ = 15 nM), JAK2 (IC₅₀ = 1 nM), JAK3 (Ki = 5 nM) and Tyk2 (IC₅₀ = 1 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
VNDWQCSOSCCWIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
murine JAK1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lucet, I.S., et al. 2005. Blood107, 176.
Thompson, J.E., et al. 2002. Bioorg. Med. Chem. Lett.12, 1219.
WGK 3