Documenti fondamentali
3542
Sigma-Aldrich
Glutathione, Oxidized, Free Acid
Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
Sinonimo/i:
Glutathione, Oxidized, Free Acid, Cyclic(γ-Glu-Cys-Gly)₂, GSSG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32N6O12S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - MC0556500
Merck USA index - 14, 4475
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(SCC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)CC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2