Key Documents
2711-10250
Millipore
Unità a elevata purezza NovaSeptum®
High Purity Application; 250mL
Sinonimo/i:
Campionamento per coltura cellulare, applicazione a elevata purezza, 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 50 × 250 mL
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Il singolo campionamento è fondamentale durante l'intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo può portare alla quarantena e alla necessità di ripetere l′analisi.
Con le unità di campionamento a elevata purezza NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideali per processi asettici e sterili, la tenuta ermetica evita la contaminazione del campione dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto delle unità NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento a elevata purezza risultano perfette per applicazioni quali le conte batteriche o i prelievi da bioreattori e applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Applicazioni
Conteggio dei batteri e campionamento da bioreattori
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 27
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany