Documenti fondamentali
2711-10050
Millipore
Unità di campionamento NovaSeptum® per fluidi di colture cellulari
High Purity Application; 50mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaSeptum®
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Applicazioni
Conteggio dei batteri e campionamento da bioreattori
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany