Documenti fondamentali
2714-10050
Millipore
Unità a elevata purezza NovaSeptum®
High Purity Application; 5x50mL
Sinonimo/i:
Campionamento per coltura cellulare, applicazione a elevata purezza, 5 x 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
316L stainless steel cannula (ASTM)
TPE tubing (medical grade)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 5 × 50 mL
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: campionamento multiplo
Applicazioni
Conteggio dei batteri e campionamento da bioreattori
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 27
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany