20-116
Cocktail di inibitori delle chinasi
liquid, for the inhibition of serine-threonine phosphatase, ATPases, alkaline and acid phosphatases and protein-phosphotyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cocktail di inibitori delle chinasi, The Inhibitor Cocktail controls the biological activity of kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Condizioni di spedizione
wet ice
Qualità
Stato fisico
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2