Documenti fondamentali
1.93311
Supelco
Sorbato di potassio
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Potassium sorbate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Grado:
Laboratory Reagent
Stato:
solid
Solubilità:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Grado
Laboratory Reagent
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( at 20 °C)
Stato
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
Punto di fusione
(Decomposes before melting)
Solubilità
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1